Drukuj
6-Metylokumaryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 6-Methyl-2-benzopyrone, 6-Methyl-2H-chromen-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W269905-100G-K W269905-1KG-K W269905-5KG-K
SIALW269905-100G-KEA 0 PLN
SIALW269905-100G-K SIALW269905-1KG-K SIALW269905-5KG-K
6-Metylokumaryna, Sigma-Aldrich®
6-Metylokumaryna
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. Wrzenia: 303 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 72…74 °C
Numer MDL: MFCD00006875
Numer CAS: 92-48-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-158-8