6-Metylokumaryna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
6-Methyl-2-benzopyrone, 6-Methyl-2H-chromen-2-one
A19382.18
A19382.22
A19382.18EA
311
PLN
A19382.18
A19382.22
6-Metylokumaryna ≥99%
6-Metylokumaryna
Purity: 99%
CAS No.: 92-48-8
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 74-77°
Boiling Point: 303°/725mm
MDL No.: MFCD00006875
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 303 °C (725 mmHg) Temp. topnienia: 74…77 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006875 Numer CAS: 92-48-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-158-8 |