Drukuj
4-Hydroksykumaryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
H23805-100G H23805-500G
SIALH23805-100GEA 274 PLN
SIALH23805-100G SIALH23805-500G
4-Hydroksykumaryna, Sigma-Aldrich®
4-Hydroksykumaryna
Formuła: C₉H₆O₃
Temp. Wrzenia: 349 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 211…214 °C
Numer MDL: MFCD00006856
Numer CAS: 1076-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-060-2