4-Hydroksykumaryna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
A14394.0EEA
4850
PLN
A14394.0E
A14394.22
A14394.36
4-Hydroksykumaryna ≥98%
4-Hydroksykumaryna
Purity: 98+%
CAS No.: 1076-38-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Odour: Odourless
Melting Point: ca 213° dec.
Beilstein Reference: 129768
MDL No.: MFCD00006856
Formuła:
C₉H₆O₃ Temp. Wrzenia: 349 °C (1013 hPa) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006856 Numer CAS: 1076-38-6 Numer WE (dawny EINECS): 214-060-2 |