Drukuj
4-Hydroksykumaryna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 120 PLN
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hydroksykumaryna 98%
4-Hydroksykumaryna
Formuła: C₉H₆O₃
Temp. Wrzenia: 349 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210…215 °C
Numer MDL: MFCD00006856
Numer CAS: 1076-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 214-060-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %