7-Hydroksykumaryna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L04082.14
L04082.22
L04082.14EA
423
PLN
L04082.14
L04082.22
7-Hydroksykumaryna ≥98%
7-Hydroksykumaryna
Purity: 98%
CAS No.: 93-35-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 127683
Merck Reference: 14,9847
MDL No.: MFCD00006878
Formuła:
C₉H₆O₃ Temp. Wrzenia: 382 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 228…232 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006878 Numer CAS: 93-35-6 Numer WE (dawny EINECS): 202-240-3 Klasyfikacja Merck : 14,9847 |