Drukuj
7-Hydroksykumaryna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
121110250 121111000
ACRO121110250EA 314 PLN
ACRO121110250 ACRO121111000
7-Hydroksykumaryna 99%
7-Hydroksykumaryna
Formuła: C₉H₆O₃
Temp. Wrzenia: 382 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 228…234 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006878
Numer CAS: 93-35-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-240-3
Klasyfikacja Merck : 12,09981
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %