Drukuj
7-Metoksykumaryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ300
W515809-25G W515809-SAMPLE
SIALW515809-25GEA 516 PLN
SIALW515809-25G SIALW515809-SAMPLE
7-Metoksykumaryna, Sigma-Aldrich®
7-Metoksykumaryna
Formuła: C₁₀H₈O₃
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 71 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006876
Numer CAS: 531-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-513-3