Drukuj
7-Metoksykumaryna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one
64951-100MG 64951-500MG
SIAL64951-100MGEA 1130 PLN
SIAL64951-100MG SIAL64951-500MG
7-Metoksykumaryna, Sigma-Aldrich®
7-Metoksykumaryna
Formuła: C₁₀H₈O₃
Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 71 °C
Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00006876
Numer CAS: 531-59-9
Numer WE (dawny EINECS): 208-513-3