7-Metoksykumaryna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
7-Methoxy-2-benzopyrone, 7-Methoxy-2H-chromen-2-one
A15441.06
A15441.14
A15441.22
A15441.06EA
325
PLN
A15441.06
A15441.14
A15441.22
7-Metoksykumaryna ≥98%
7-Metoksykumaryna
Purity: 98+%
CAS No.: 531-59-9
Molecular Formula: C10H8O3
Formula Weight: 176.17
Melting Point: 117-120°
Beilstein Reference: 141728
Formuła:
C₁₀H₈O₃ Temp. Wrzenia: 320 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 117…120 °C Gęstość: 1,36 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006876 Numer CAS: 531-59-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-513-3 |