Drukuj
4-Chromanon 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 4-Chromanone
153460100 153460500
ACRO153460100EA 450 PLN
ACRO153460100 ACRO153460500
4-Chromanon 96%
4-Chromanon
Formuła: C₉H₈O₂
Temp. Wrzenia: 127…128 °C (13 mmHg)
Temp. topnienia: 34…40 °C
Gęstość: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Numer MDL: MFCD00006840
Numer CAS: 491-37-2
Numer WE (dawny EINECS): 207-736-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %