Bifenyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
Synonim:
Difenyl, Fenylobenzen
M-Clarity™ quality level = MQ300
W312908-10KG
W312908-1KG
W312908-SAMPLE
SIALW312908-10KGEA
694
PLN
SIALW312908-10KG
SIALW312908-1KG
SIALW312908-SAMPLE
Bifenyl, Sigma-Aldrich®
Bifenyl
Formuła:
C₁₂H₁₀ Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 68…70 °C Gęstość: 1,175 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 113 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003054 Numer CAS: 92-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-163-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,03346 |