Drukuj
Bifenyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Difenyl, Fenylobenzen
M-Clarity™ quality level = MQ100
B34656-1KG B34656-25G
SIALB34656-1KGEA 272 PLN
SIALB34656-1KG SIALB34656-25G
Bifenyl, Sigma-Aldrich®
Bifenyl
Formuła: C₁₂H₁₀
Temp. Wrzenia: 255 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 68…70 °C
Gęstość: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003054
Numer CAS: 92-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-163-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03346