Bifenyl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Difenyl, Fenylobenzen
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
A10265.0BEA
297
PLN
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
Bifenyl ≥99%
Bifenyl
Purity: 99%
CAS No.: 92-52-4
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 254-255°
Solubility: Soluble in alcohol and ether
Beilstein Reference: 1634058
Merck Reference: 14,3314
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003054
Formuła:
C₁₂H₁₀ Temp. Wrzenia: 254…255 °C Temp. topnienia: 69…72 °C Gęstość: 0,990 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003054 Numer CAS: 92-52-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-163-5 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,3314 |