Drukuj
Bifenyl 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Difenyl, Fenylobenzen
106250010 106252500 106250050
ACRO106250010EA 262 PLN
ACRO106250010 ACRO106252500 ACRO106250050
Bifenyl 99%
Bifenyl
Formuła: C₁₂H₁₀
Temp. Wrzenia: 255 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 68…72 °C
Gęstość: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003054
Numer CAS: 92-52-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-163-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 13,03346
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥98.5 %