Metanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Dostawca: VWR Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
Filtered through a 0.1 µm filter, packaged under inert gas.
85855.290EA
238
PLN
85855.290
85855.320
Metanol, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus for LC-MS, suitable for UPLC/UHPLC-MS instruments
Metanol
Formuła:
CH₃OH Temp. Wrzenia: 64,6 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –98 °C Gęstość: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004595 Numer CAS: 67-56-1 Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6 Jednostka: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Klasyfikacja Merck : 13,05984 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless liquid |
Color (APHA, Pt‑Co) | max. 5 |
Assay (GC, on anhydrous basis) | min. 99.98 % |
Residue after evaporation | max. 0.0001 %w/w |
Water (KF) | max. 0.03 %w/w |
Acidity (as Acetic acid) | max. 0.002 % |
Alkalinity (as Ammonia) | max. 0.0001 % |
UHPLC/MS/ESI+ (as Reserpine) | max. 6 ppb |
H.Peak by PDAD 220‑400nm | max. 0.004 AU |
Grad. elution H.Peak at 220nm | max. 0.004 AU |
Grad. elution drift at 220nm | max. 0.05 AU |
Grad. elution H.Peak at 235nm | max. 0.002 AU |
Grad. elution drift at 235nm | max. 0.015 AU |
F254nm (as Quinine) | max. 0.5 ppb |
F365nm (as Quinine) | max. 0.3 ppb |
T210nm | min. 40 % |
T220nm | min. 65 % |
T230nm | min. 80 % |
T260nm | min. 98 % |
Ag (Silver) | max. 50 ppb |
Al (Aluminum) | max. 20 ppb |
Ba (Barium) | max. 50 ppb |
Bi (Bismuth) | max. 50 ppb |
Ca (Calcium) | max. 50 ppb |
Cd (Cadmium) | max. 50 ppb |
Co (Cobalt) | max. 20 ppb |
Cr (Chromium) | max. 20 ppb |
Cu (Copper) | max. 20 ppb |
Fe (Iron) | max. 20 ppb |
K (Potassium) | max. 50 ppb |
Li (Lithium) | max. 50 ppb |
Mg (Magnesium) | max. 20 ppb |
Mn (Manganese) | max. 20 ppb |
Mo (Molybdenum) | max. 50 ppb |
Na (Sodium) | max. 50 ppb |
Ni (Nickel) | max. 20 ppb |
Pb (lead) | max. 20 ppb |
Sn (Tin) | max. 50 ppb |
Sr (Strontium) | max. 50 ppb |
Zn (Zinc) | max. 50 ppb |