Drukuj
4,4'-Bifenol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
168734-100G 168734-25G
SIAL168734-100GEA 1760 PLN
SIAL168734-100G SIAL168734-25G
4,4'-Bifenol, Sigma-Aldrich®
4,4'-Bifenol
Formuła: C₁₂H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 355 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002348
Numer CAS: 92-88-6
Numer WE (dawny EINECS): 202-200-5