bifenyl-2,2'-diol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
A14800.14
A14800.22
A14800.36
A14800.14EA
190
PLN
A14800.14
A14800.22
A14800.36
bifenyl-2,2'-diol ≥99%
bifenyl-2,2'-diol
Purity: 99%
CAS No.: 1806-29-7
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 1638363
MDL No.: MFCD00002210
Formuła:
C₁₂H₁₀O₂ Temp. Wrzenia: 314…316 °C Temp. topnienia: 107…111 °C Gęstość: 1,34 Temp. Zapłonu: 154 °C (309 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002210 Numer CAS: 1806-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 217-303-0 |