Drukuj
bifenyl-2,2'-diol 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
151991000 151995000
ACRO151991000EA 271 PLN
ACRO151991000 ACRO151995000
bifenyl-2,2'-diol 99%
bifenyl-2,2'-diol
Formuła: C₁₂H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 315 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 108…111 °C
Gęstość: 0,83 g/cm³
Temp. Zapłonu: 154 °C
Numer MDL: MFCD00002210
Numer CAS: 1806-29-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-303-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm