Drukuj
Bifenyl-4-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Fenylofenol, 4-Hydroksybifenyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
134341-100G 134341-5G
SIAL134341-100GEA 134 PLN
SIAL134341-100G SIAL134341-5G
Bifenyl-4-ol, Sigma-Aldrich®
Bifenyl-4-ol
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 321 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00002347
Numer CAS: 92-69-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-179-2
Klasyfikacja Merck : 12,07459