Drukuj
Bifenyl-4-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fenylofenol, 4-Hydroksybifenyl
158710010 158712500
ACRO158710010EA 1060 PLN
ACRO158710010 ACRO158712500
Bifenyl-4-ol 97%
Bifenyl-4-ol
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 321 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >163 °C
Gęstość: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 165 °C
Numer MDL: MFCD00002347
Numer CAS: 92-69-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-179-2
Jednostka: 3077
Klasyfikacja Merck : 12,07459
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
GC ≥96.0 %
Residue after reduction ≤0.02 %