Drukuj
Bifenyl-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Fenylofenol, 3-Hydroksybifenyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
262250-25G 262250-5G
SIAL262250-25GEA 1500 PLN
SIAL262250-25G SIAL262250-5G
Bifenyl-3-ol, Sigma-Aldrich®
Bifenyl-3-ol
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 334 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 78 °C
Numer MDL: MFCD00002294
Numer CAS: 580-51-8