Drukuj
Bifenyl-3-ol 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Fenylofenol, 3-Hydroksybifenyl
417660250 417660050
ACRO417660250EA 1310 PLN
ACRO417660250 ACRO417660050
Bifenyl-3-ol 90%
Bifenyl-3-ol
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 300 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 72…80 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002294
Numer CAS: 580-51-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to pink to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
GC ≥88 %
Isomer balance mainly para-isomer