Drukuj
Bifenyl-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Fenylofenol, 2-Hydroksybifenyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
P28263-500G P28263-2KG
SIALP28263-500GEA 326 PLN
SIALP28263-500G SIALP28263-2KG
Bifenyl-2-ol, Sigma-Aldrich®
Bifenyl-2-ol
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 280…286 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 56…58 °C
Gęstość: 1,213 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002208
Numer CAS: 90-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-993-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07458