Drukuj
Bifenyl-2-ol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fenylofenol, 2-Hydroksybifenyl
130760050 130765000 130760025
ACRO130760050EA 153 PLN
ACRO130760050 ACRO130765000 ACRO130760025
Bifenyl-2-ol 99+%
Bifenyl-2-ol
Formuła: C₁₂H₁₀O
Temp. Wrzenia: 280…286 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: >56 °C
Gęstość: 1,21 g/cm³
Temp. Zapłonu: 123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002208
Numer CAS: 90-43-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-993-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,07458
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥99.0 %