2,2'-Dimethoxybiphenyl ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B23411.06
B23411.14
B23411.22
B23411.06EA
432
PLN
B23411.06
B23411.14
B23411.22
2,2'-Dimethoxybiphenyl ≥97%
2,2'-Dimethoxybiphenyl
Purity: 97%
CAS No.: 4877-93-4
Molecular Formula: C14H14O2
Formula Weight: 214.26
Melting Point: 152-156°
MDL No.: MFCD00067073
Formuła:
C₁₄H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 307,5 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 152…156 °C Gęstość: 1,268 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067073 Numer CAS: 4877-93-4 |