Drukuj
Bifenyl-4-yloamina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bifenylo-4-amina
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2898-1G A2898-5G
SIALA2898-1GEA 140 PLN
SIALA2898-1G SIALA2898-5G
Bifenyl-4-yloamina, Sigma-Aldrich®
Bifenyl-4-yloamina
Formuła: C₁₂H₁₁N
Temp. Wrzenia: 302 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 55 °C
Gęstość: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00007879
Numer CAS: 92-67-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-177-1
Klasyfikacja Merck : 12,01276