Drukuj
Bifenyl-2-yloamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20155.0010 8.20155.0050
8.20155.0010EA 211 PLN
8.20155.0010 8.20155.0050
Bifenyl-2-yloamina for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bifenyl-2-yloamina
Formuła: C₁₂H₁₁N
Temp. Wrzenia: 299 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 42…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007701
Numer CAS: 90-41-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-990-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Boiling Point 298 - 300 °C
Flash Point 153 °C
Ignition Point 461 °C