Bifenyl-2-yloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Aminobiphenyl, Biphenyl-2-ylamine, 2-Biphenylylamine
L05728.03
L05728.06
L05728.03EA
156
PLN
L05728.03
L05728.06
Bifenyl-2-yloamina 97%
Bifenyl-2-yloamina
Purity: 97%
CAS No.: 90-41-5
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 153°(307°F)
Melting Point: 47-52°
Boiling Point: 299°
Beilstein Reference: 471874
MDL No.: MFCD00007701
Formuła:
C₁₂H₁₁N Temp. Wrzenia: 299 °C Temp. topnienia: 47…52 °C Temp. Zapłonu: 153 °C (307 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007701 Numer CAS: 90-41-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-990-9 |