4,4'-Dijodobifenyl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B21970.14
B21970.22
B21970.14EA
387
PLN
B21970.14
B21970.22
4,4'-Dijodobifenyl ≥99%
4,4'-Dijodobifenyl
Purity: 99%
CAS No.: 3001-15-8
Molecular Formula: C12H8I2
Formula Weight: 406.00
Melting Point: 205-211°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00001057
Formuła:
C₁₂H₈I₂ Temp. topnienia: 205…211 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001057 Numer CAS: 3001-15-8 Numer WE (dawny EINECS): 221-080-5 ADR: 9,II |