4,4'-Difluorobifenyl ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03
L08361.06
L08361.03EA
261
PLN
L08361.03
L08361.06
4,4'-Difluorobifenyl ≥99%
4,4'-Difluorobifenyl
Purity: 99%
CAS No.: 398-23-2
Molecular Formula: C12H8F2
Formula Weight: 190.19
Melting Point: 87-89°
Boiling Point: 254-255°
Merck Reference: 14,3149
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00000349
Formuła:
C₁₂H₈F₂ MW: 190.19 g/mol Temp. Wrzenia: 254…255 °C Temp. topnienia: 87…89 °C Gęstość: 1.361 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000349 Numer CAS: 398-23-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-910-6 ADR: 9 II Klasyfikacja Merck : 13,03173 |