Drukuj
2-Fluorobifenyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
M-Clarity™ quality level = MQ100
102741-10G 102741-1G
SIAL102741-10GEA 565 PLN
SIAL102741-10G SIAL102741-1G
2-Fluorobifenyl, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobifenyl
Formuła: C₁₂H₉F
Temp. Wrzenia: 248 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 73…74 °C
Gęstość: 1,2452 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00000317
Numer CAS: 321-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 206-290-7