2-Fluorobifenyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
A12227.06
A12227.09
A12227.14
A12227.06EA
593
PLN
A12227.06
A12227.09
A12227.14
2-Fluorobifenyl ≥98%
2-Fluorobifenyl
Purity: 98%
CAS No.: 321-60-8
Molecular Formula: C12H9F
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 72-76°
Boiling Point: 248°
MDL No.: MFCD00000317
Formuła:
C₁₂H₉F Temp. Wrzenia: 248 °C Temp. topnienia: 72…76 °C Gęstość: 1,245 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000317 Numer CAS: 321-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 206-290-7 |