Drukuj
Salicylan benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
84260-100ML 84260-500ML
SIAL84260-100MLEA 148 PLN
SIAL84260-100ML SIAL84260-500ML
Salicylan benzylu, Sigma-Aldrich®
Salicylan benzylu
Formuła: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 208
Temp. topnienia: 23.9
Gęstość: 1.1755 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00020034
Numer CAS: 118-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 204-262-9
Klasyfikacja Merck : 13,01146