Salicylan benzylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99%
CAS No.: 118-58-1
Molecular Formula: C14H12O3
Formula Weight: 228.25
Flash Point: 137°(278°F)
Refractive Index: 1.5804
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 190°/14mm
Beilstein Reference: 2115365
Merck Reference: 14,1144
MDL No.: MFCD00020034
Formuła:
C₁₄H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 190 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 18…20 °C Gęstość: 1,170 Temp. Zapłonu: 137 °C (278 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00020034 Numer CAS: 118-58-1 Numer WE (dawny EINECS): 204-262-9 Klasyfikacja Merck : 14,1144 |