Benzoesan benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Uwaga
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213810-100G-K
W213810-1KG-K
SIALW213810-100G-KEA
482
PLN
SIALW213810-100G-K
SIALW213810-1KG-K
Benzoesan benzylu, Sigma-Aldrich®
Benzoesan benzylu
Formuła:
C₁₄H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 323 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 17…20 °C Gęstość: 1,118 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003075 Numer CAS: 120-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-402-9 Jednostka: 3082 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 13,01129 |