Drukuj
Benzoesan benzylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Ester benzylowy kwasu benzoesowego
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9550-1L B9550-250ML B9550-500ML
SIALB9550-1LEA 788 PLN
SIALB9550-1L SIALB9550-250ML SIALB9550-500ML
Benzoesan benzylu, Sigma-Aldrich®
Benzoesan benzylu
Formuła: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212.25 g/mol
Temp. Wrzenia: 323
Temp. topnienia: 17…20 °C
Gęstość: 1.118 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 158 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003075
Numer CAS: 120-51-4
Numer WE (dawny EINECS): 204-402-9
Jednostka: 3082
ADR: 9 III
Klasyfikacja Merck : 13,01129