Chlorek 4-bifenylokarbonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Phenylbenzoyl chloride, 4-Biphenylcarbonyl chloride
A13956.09
A13956.18
A13956.09EA
375
PLN
A13956.09
A13956.18
Chlorek 4-bifenylokarbonylu ≥98%
Chlorek 4-bifenylokarbonylu
Purity: 98%
CAS No.: 14002-51-8
Molecular Formula: C13H9ClO
Formula Weight: 216.67
Melting Point: 110-115°
Boiling Point: 160°/2mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000692
Formuła:
C₁₃H₉ClO Temp. Wrzenia: 160 °C (2 mmHg) Temp. topnienia: 110…115 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000692 Numer CAS: 14002-51-8 Numer WE (dawny EINECS): 237-804-8 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...