Drukuj
Chlorek 4-bifenylokarbonylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
171250100 171250500
ACRO171250100EA 289 PLN
ACRO171250100 ACRO171250500
Chlorek 4-bifenylokarbonylu 98%
Chlorek 4-bifenylokarbonylu
Formuła: C₁₃H₉ClO
Temp. Wrzenia: 195…200 °C (5 mmHg)
Temp. topnienia: 110…114 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000692
Numer CAS: 14002-51-8
Numer WE (dawny EINECS): 237-804-8
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)