Drukuj
Kwas chlorowodorowy 1,128% (w/v) reagent analityczny
Dostawca: VWR Chemicals
86132.290EA 217 PLN
86132.290 86132.360
Kwas chlorowodorowy 1,128% (w/v) reagent analityczny
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %