Drukuj
4,4'-Dibromobifenyl, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
229237-100G 229237-25G
SIAL229237-100GEA 363 PLN
SIAL229237-100G SIAL229237-25G
4,4'-Dibromobifenyl, Sigma-Aldrich®
4,4'-Dibromobifenyl
Formuła: C₁₂H₈Br₂
Temp. Wrzenia: 357 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 164 °C
Gęstość: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000101
Numer CAS: 92-86-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-198-6
Jednostka: 3152
ADR: 9,II