4,4'-Dibromobifenyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14139.18
A14139.30
A14139.18EA
342
PLN
A14139.18
A14139.30
4,4'-Dibromobifenyl ≥98%
4,4'-Dibromobifenyl
Purity: 98+%
CAS No.: 92-86-4
Molecular Formula: C12H8Br2
Formula Weight: 312.02
Melting Point: 164-169°
Boiling Point: 355-360°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00000101
Formuła:
C₁₂H₈Br₂ Temp. Wrzenia: 355…360 °C Temp. topnienia: 164…169 °C Gęstość: 1,867 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000101 Numer CAS: 92-86-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-198-6 Jednostka: 3152 ADR: 9,II |