Drukuj
2-Bromobifenyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: 2-Bromobiphenyl, PBB No. 1, 2-Bromodiphenyl
B21840.03 B21840.06 B21840.14
B21840.03EA 255 PLN
B21840.03 B21840.06 B21840.14
2-Bromobifenyl ≥98%
2-Bromobifenyl
Purity: 98% CAS No.: 2052-07-5 Molecular Formula: C12H9Br Formula Weight: 233.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6290 Melting Point: 0-2° Boiling Point: 298° Beilstein Reference: 1863156 MDL No.: MFCD00000065
Formuła: C₁₂H₉Br
MW: 233.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 298 °C
Temp. topnienia: 0…2 °C
Gęstość: 1.376
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000065
Numer CAS: 2052-07-5
Numer WE (dawny EINECS): 218-141-3