2,2'-Dibromobifenyl ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A17632.03
A17632.06
A17632.14
A17632.03EA
475
PLN
A17632.03
A17632.06
A17632.14
2,2'-Dibromobifenyl ≥98%
2,2'-Dibromobifenyl
Purity: 98%
CAS No.: 13029-09-9
Molecular Formula: C12H8Br2
Formula Weight: 312.02
Melting Point: 78-81°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00093707
Formuła:
C₁₂H₈Br₂ Temp. topnienia: 78…81 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00093707 Numer CAS: 13029-09-9 ADR: 9,II |