Drukuj
Cyclopropylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
158011-25G 158011-5G
SIAL158011-25GEA 1720 PLN
SIAL158011-25G SIAL158011-5G
Cyclopropylbenzene, Sigma-Aldrich®
Cyclopropylbenzene
Formuła: C₉H₁₀
Temp. Wrzenia: 173,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –31 °C
Gęstość: 0,9317 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00001275
Numer CAS: 873-49-4
Numer WE (dawny EINECS): 212-839-1
Jednostka: 3295
ADR: 3,III