Drukuj
Cykloheksylobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C104809-100G C104809-25G
SIALC104809-100GEA 317 PLN
SIALC104809-100G SIALC104809-25G
Cykloheksylobenzen, Sigma-Aldrich®
Cykloheksylobenzen
Formuła: C₁₂H₁₆
Temp. Wrzenia: 239 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 5 °C
Gęstość: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001451
Numer CAS: 827-52-1
Numer WE (dawny EINECS): 212-572-0
Jednostka: 3082
ADR: 9,III