2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A13313.09
A13313.18
A13313.09EA
326
PLN
A13313.09
A13313.18
2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 60706-63-0
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1876644
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014723
Formuła:
C₁₀H₁₃ClO₂S Temp. topnienia: 97…101 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014723 Numer CAS: 60706-63-0 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |