Drukuj
2,4,6-Trimethylbenzylamine 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
351180010 351180050
ACRO351180010EA 196 PLN
ACRO351180010 ACRO351180050
2,4,6-Trimethylbenzylamine 99%
2,4,6-Trimethylbenzylamine
Formuła: C₁₀H₁₅N
Numer MDL: MFCD03411013
Numer CAS: 40393-99-5
Jednostka: 2735
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %