5-tert-Butylo-m-ksylen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
A19220.22
A19220.36
A19220.22EA
245
PLN
A19220.22
A19220.36
5-tert-Butylo-m-ksylen ≥98%
5-tert-Butylo-m-ksylen
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Formuła:
C₁₂H₁₈ MW: 162.27 g/mol Temp. Wrzenia: 207…209 °C Temp. topnienia: –22 °C Gęstość: 0.86 Temp. Zapłonu: 84 °C (183 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008832 Numer CAS: 98-19-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-647-6 |