Drukuj
Mezytylen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
M7200-100ML M7200-10L M7200-500ML M7200-5ML M7200-2.5L
SIALM7200-100MLEA 140 PLN
SIALM7200-100ML SIALM7200-10L SIALM7200-500ML SIALM7200-5ML SIALM7200-2.5L
Mezytylen, Sigma-Aldrich®
Mezytylen
Formuła: C₉H₁₂
Temp. Wrzenia: 165 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –45 °C
Gęstość: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008538
Numer CAS: 108-67-8
Numer WE (dawny EINECS): 203-604-4
Jednostka: 2325
ADR: 3,III
Klasyfikacja Merck : 13,05934